Learn More
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 417.08€
Identifiants chimiques
CAS 29968-78-3
Formule moléculaire C8H11N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
Numéro MDL MFCD00012900
Clé InChI IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
CID PubChem 458983
Nom IUPAC 2-(4-nitrophényl) éthanamine ; chlorhydrate
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15412299
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64894.03
1 g
40.40€
1g
15422299
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64894.06
5 g
119.60€
5g
15432299
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64894.14
25 g
417.08€
25g
Description
Description
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles and N-(4-nitrophenethyl)formamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-nitrophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse de complexes phénéthylamines primaires orthométallés contenant des palladacycles à six colonnes et du N-(4-nitrophénéthyl)formamide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (quasi-transparence).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
29968-78-3
167.19
IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
458983
[NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
C8H11N2O2
MFCD00012900
4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
2-(4-nitrophényl) éthanamine ; chlorhydrate
Spécification
2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride
200°C (literature)
MFCD00012900
4-nitrophenethylamine hydrochloride, 4-nitrophenylethylamine hydrochloride, 4-nitrophenethylamine hcl, 2-4-nitrophenyl ethanamine hydrochloride, 2-4-nitrophenyl ethylamine hydrochloride, p-nitrophenylethylamine hcl, benzeneethanamine, 4-nitro-, monohydrochloride, 4-nitrophenethylaminehydrochloride, p-nitrophenethylamine, hydrochloride, pubchem11627
IOXOZOPLBFXYLM-UHFFFAOYSA-O
2-(4-nitrophényl) éthanamine ; chlorhydrate
458983
≥98%
29968-78-3
C8H11N2O2
3568915
Soluble in methanol almost transparency.
[NH3+]CCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
167.19
202.64
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 249-980-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals