Learn More
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
4-Nitrophenethylamine hydrochloride was used in the synthesis of ortho-metalated primary phenethylamines complexes containing six-membered palladacycles and N-(4-nitrophenethyl)formamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 4-nitrophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse de complexes phénéthylamines primaires orthométallés contenant des palladacycles à six colonnes et du N-(4-nitrophénéthyl)formamide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (quasi-transparence).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Le chlorhydrate de 4-nitrophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse de complexes phénéthylamines primaires orthométallés contenant des palladacycles à six colonnes et du N-(4-nitrophénéthyl)formamide.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (quasi-transparence).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine hydrochloride |
Point de fusion | 200°C (literature) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 3568915 |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol almost transparency. |
Poids de la formule | 202.64 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Forme physique | Poudre cristalline |
Nom du produit
Chlorhydrate de 2-(4-Nitrophényl)éthylamine, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu