Learn More
Alcool benzylique 2-[(4-fluorophényl)diméthylsilyl], 95 %, Thermo Scientific™
35.06€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS 853955-70-1
Formule moléculaire C15H17FOSi
Poids moléculaire (g/mol) 260.383
Numéro MDL MFCD16251550
Clé InChI RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
CID PubChem 11989534
Nom IUPAC [2-[(4-fluorophényl)-diméthylsilyl]phényl]méthanol
SMILES C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15499295
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51735.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15409305
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51735.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
853955-70-1
260.383
RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
11989534
C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
C15H17FOSi
MFCD16251550
2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
[2-[(4-fluorophényl)-diméthylsilyl]phényl]méthanol
Spécification
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
C15H17FOSi
2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
260.383
260.38
853955-70-1
MFCD16251550
RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
[2-[(4-fluorophényl)-diméthylsilyl]phényl]méthanol
11989534
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures