Learn More
2,4-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
22.40€ - 183.00€
Identifiants chimiques
CAS | 105-67-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.17 |
Numéro MDL | MFCD00002233 |
Clé InChI | KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant |
CID PubChem | 7771 |
ChEBI | CHEBI:34241 |
Nom IUPAC | 2,4-diméthylphénol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10314222
|
Thermo Scientific
408450050 |
5 g | Flacon en verre |
22.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10381681
|
Thermo Scientific Acros
408450250 |
25 g | Flacon en verre |
26.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10177420
|
Thermo Scientific Acros
408451000 |
100 g | Flacon en verre |
62.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10540004
|
Thermo Scientific Acros
408455000 |
500 g | Flacon en verre |
183.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
105-67-9 | |
122.17 | |
KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N | |
7771 | |
2,4-diméthylphénol |
C8H10O | |
MFCD00002233 | |
2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant | |
CHEBI:34241 | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)C |
Spécification
2, 4-Dimethylphenol | |
105-67-9 | |
Incolore à jaune | |
1.0270g/mL | |
Authentique | |
1.5375 to 1.5405 | |
1.027 | |
(CH3)2C6H3OH | |
06, 486 | |
2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant | |
KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diméthylphénol | |
7771 | |
122.17 |
21.0°C to 23.0°C | |
98.5 | |
100.0 | |
211.0°C | |
Liquide | |
98.5% min. (GC) | |
C8H10O | |
MFCD00002233 | |
15, 10279 | |
Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions | |
CC1=CC(=C(C=C1)O)C | |
122.17 | |
CHEBI:34241 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-321-6
RUO – Research Use Only