Learn More
2,4-diméthylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10381681
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-67-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00002233
Clé InChI KUFFULVDNCHOFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-xylenol, phenol, 2,4-dimethyl, gallex, 4,6-dimethylphenol, 1-hydroxy-2,4-dimethylbenzene, 4-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, rcra waste number u101, 2,4-dimethyl phenol, caswell no. 907a, lysol brand disinfectant
CID PubChem 7771
ChEBI CHEBI:34241
Nom IUPAC 2,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylphenol
Point de fusion 21.0°C to 23.0°C
% min. CAS 98.5
Couleur Incolore à jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.0270g/mL
Point d’ébullition 211.0°C
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5375 to 1.5405
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.027
Formule linéaire (CH3)2C6H3OH
Beilstein 06, 486
Merck Index 15, 10279
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.5% (25°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,ether,benz,ene,soluble in naoh solutions
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%