Learn More
2,4-diméthylbenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.45€ - 325.62€
Identifiants chimiques
CAS | 15764-16-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.18 |
Numéro MDL | MFCD00003340 |
Clé InChI | GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde |
CID PubChem | 61814 |
Nom IUPAC | 2,4-diméthylbenzaldéhyde |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10235690
|
Thermo Scientific Acros
165790050 |
5 g | Flacon en verre |
29.45€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245690
|
Thermo Scientific Acros
165790250 |
25 g | Flacon en verre |
93.87€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10656924
|
Thermo Scientific Acros
165791000 |
100 g | Flacon en verre |
325.62€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15764-16-6 | |
134.18 | |
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N | |
61814 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C |
C9H10O | |
MFCD00003340 | |
benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde | |
2,4-diméthylbenzaldéhyde |
Spécification
2, 4-Dimethylbenzaldehyde | |
98.5 | |
-9°C | |
0.9600g/mL | |
88°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3CHO | |
MFCD00003340 | |
0.96 | |
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diméthylbenzaldéhyde | |
61814 | |
99% |
15764-16-6 | |
100.0 | |
Incolore | |
102.4°C to 103°C (14.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H10O | |
1.5482 to 1.5502 | |
07, IV, 706 | |
benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde | |
CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C | |
134.18 | |
134.18 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 239-856-7
Identifiant produit
- 2,4-Dimethylbenzaldehyde
RUO – Research Use Only