Learn More
2,4-diméthylbenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656924
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15764-16-6
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00003340
Clé InChI GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl benzaldehyde, 2,4-xylylaldehyde, 2,4-dimethylbenzenecarboxaldehyde, unii-i06yu18h4a, 1-formyl-2,4-dimethylbenzene, 2,4-dimethyl-benzaldehyde, m-xylylaldehyde, fema no. 3427, 2,4-trimethyl benzaldehyde
CID PubChem 61814
Nom IUPAC 2,4-diméthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethylbenzaldehyde
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 102.4°C to 103°C (14.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C6H3CHO
Indice de réfraction 1.5482 to 1.5502
Quantité 100 g
Beilstein 07, IV, 706
Gravité spécifique 0.96
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethylbenzaldehyde