Learn More
2’,4’-diméthylacétanilide, 98 %, Thermo Scientific™
41.15€ - 154.00€
Identifiants chimiques
CAS 2050-43-3
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00026125
Clé InChI PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
CID PubChem 16303
Nom IUPAC N-(2,4-diméthylphényl)acétamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15491918
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55605.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15401928
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55605.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
2050-43-3
163.22
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
16303
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
C10H13NO
MFCD00026125
n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
N-(2,4-diméthylphényl)acétamide
Spécification
2',4'-Dimethylacetanilide
129°C to 132°C
C10H13NO
n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
163.22
163.22
Poudre
2050-43-3
Blanc
MFCD00026125
PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
N-(2,4-diméthylphényl)acétamide
16303
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-088-6
missing translation for 'rtecsNumber' : AN7420000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante