Learn More
2’,4’-diméthylacétanilide, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15401928
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2050-43-3
Formule moléculaire C10H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Numéro MDL MFCD00026125
Clé InChI PJEIIBXJUDOMAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2,4-dimethylphenyl acetamide, 2',4'-dimethylacetanilide, 2,4-dimethylacetanilide, 4-acetamido-m-xylene, 2',4'-acetoxylidine, 2',4'-acetoxylidide, acetamide, n-2,4-dimethylphenyl, acetanilide, 2',4'-dimethyl, n-acetyl-2,4-xylidine, unii-3u0w52hz1h
CID PubChem 16303
Nom IUPAC N-(2,4-diméthylphényl)acétamide
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)NC(=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dimethylacetanilide
Point de fusion 129°C to 132°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre