Learn More
Chlorure de 2,4-diméthyle-3-furoyle, 90 %, Thermo Scientific™
90.90€ - 239.30€
Identifiants chimiques
CAS | 15139-39-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.581 |
Clé InChI | NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci |
CID PubChem | 13019985 |
Nom IUPAC | 2,4-diméthylfurane-3-chlorure de carbonyle |
SMILES | CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10250700
|
Thermo Scientific Maybridge
CC65802CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
90.90€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10411440
|
Thermo Scientific Maybridge
CC65802DA |
1 g | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
15139-39-6 | |
158.581 | |
2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci | |
2,4-diméthylfurane-3-chlorure de carbonyle |
C7H7ClO2 | |
NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N | |
13019985 | |
CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C |
Spécification
2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride | |
90% | |
2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci | |
CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C | |
158.581 | |
158.58 |
15139-39-6 | |
C7H7ClO2 | |
NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diméthylfurane-3-chlorure de carbonyle | |
13019985 | |
90% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger