Learn More
Chlorure de 2,4-diméthyle-3-furoyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10411440
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 15139-39-6
Formule moléculaire C7H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 158.581
Clé InChI NOEQXZGBSMGWCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethyl-3-furoyl chloride, 2,4-dimethylfuran-3-carboxylic chloride, 3-furancarbonyl chloride, 2,4-dimethyl-9ci
CID PubChem 13019985
Nom IUPAC 2,4-diméthylfurane-3-chlorure de carbonyle
SMILES CC1=COC(=C1C(=O)Cl)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethyl-3-furoyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.58
Pourcentage de pureté 90%