Learn More
Chlorure de 2,4-dimethoxybenzoyl, 96 %, Thermo Scientific™
23.81€ - 255.00€
Identifiants chimiques
CAS 39828-35-8
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.618
Numéro MDL MFCD00017527
Clé InChI KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
CID PubChem 2734719
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11486120
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27068.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11496120
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27068.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11406130
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27068.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
39828-35-8
200.618
KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
2734719
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
C9H9ClO3
MFCD00017527
2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
Chlorure de 2,4-diméthoxybenzoyle
Spécification
2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
57°C to 61°C
MFCD00017527
Moisture sensitive
KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 2,4-diméthoxybenzoyle
2734719
96%
39828-35-8
C9H9ClO3
UN3261
2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
200.618
200.62
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C