Learn More
Chlorure de 2,4-dimethoxybenzoyl, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11406130
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39828-35-8
Formule moléculaire C9H9ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.618
Numéro MDL MFCD00017527
Clé InChI KVIUXRJCBBXEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxybenzoylchloride, acmc-20aocn, 2, 4-dimethoxybenzoyl chloride, 2,4-dimethoxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzoic acid chloride, 2,4-bis methyloxy benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethoxy-9ci
CID PubChem 2734719
Nom IUPAC Chlorure de 2,4-diméthoxybenzoyle
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Point de fusion 57°C to 61°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 200.62
Pourcentage de pureté 96%