Learn More
2,4-diméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
21.70€ - 56.80€
Identifiants chimiques
CAS | 2735-04-8 |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 153.18 |
Numéro MDL | MFCD00008371 |
Clé InChI | GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline |
CID PubChem | 17652 |
Nom IUPAC | 2,4-diméthoxyaniline |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)N)OC |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
2735-04-8 | |
MFCD00008371 | |
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline | |
2,4-diméthoxyaniline |
153.18 | |
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N | |
17652 | |
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC |
Spécification
2, 4-Dimethoxyaniline | |
2735-04-8 | |
100.0 | |
Marron | |
Authentic | |
C8H11NO2 | |
MFCD00008371 | |
benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline | |
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-diméthoxyaniline | |
17652 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
34°C to 37°C | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3O)2C6H3NH2 | |
13, 784 | |
Solubility in water: 7g/L (20°C) | |
COC1=CC(=C(C=C1)N)OC | |
153.18 | |
153.18 | |
Solide cristallin |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 220-355-7
missing translation for 'rtecsNumber' : BX4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dimethoxyaniline
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.