Learn More
2,4-diméthoxyaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10261233
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2735-04-8
Poids moléculaire (g/mol) 153.18
Numéro MDL MFCD00008371
Clé InChI GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4-dimethoxy, aniline, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxyphenylamine, unii-i079354gsi, benzenamine, 2,4-dimethoxy-, hydrochloride, 2,4-domethoxyaniline, 2,4-dimethoxy-anilin, 2, 4-dimethoxyaniline, 2,4 dimethoxy aniline, 2,4-dimethoxy aniline
CID PubChem 17652
Nom IUPAC 2,4-diméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dimethoxyaniline
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 34°C to 37°C
Couleur Marron
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H11NO2
Formule linéaire (CH3O)2C6H3NH2
Quantité 250 g
Beilstein 13, 784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L (20°C)
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dimethoxyaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.