Learn More
2,4-Difluoro-N-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
54.15€ - 259.00€
Identifiants chimiques
CAS 138564-16-6
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00042472
Clé InChI RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
CID PubChem 2737023
Nom IUPAC 2,4-difluoro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(F)C=C1F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11472438
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15778.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11482438
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15778.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
138564-16-6
143.14
RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
2737023
CNC1=CC=C(F)C=C1F
C7H7F2N
MFCD00042472
n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
2,4-difluoro-N-méthylaniline
Spécification
2,4-Difluoro-N-methylaniline
94°C to 96°C (15 mmHg)
1.5045
UN2810
n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
CNC1=CC=C(F)C=C1F
143.14
143.14
138564-16-6
C7H7F2N
MFCD00042472
7019861
RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluoro-N-méthylaniline
2737023
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante