Learn More
2,4-Difluoro-N-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11482438
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138564-16-6
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00042472
Clé InChI RPGDVPAENGWKAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-2,4-difluoroaniline, n1-methyl-2,4-difluoroaniline, benzenamine,2,4-difluoro-n-methyl, benzenamine, 2,4-difluoro-n-methyl, difluoronmethylaniline, pubchem10041, acmc-20aod4, 2,4-difluoro-n-methylaniline, 2,4-difluoro-phenyl-methyl-amine, 2,4-bis fluoranyl-n-methyl-aniline
CID PubChem 2737023
Nom IUPAC 2,4-difluoro-N-méthylaniline
SMILES CNC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoro-N-methylaniline
Point d’ébullition 94°C to 96°C (15 mmHg)
Indice de réfraction 1.5045
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 7019861
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 98%