Learn More
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
54.50€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 59293-67-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6Cl2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.085 |
Numéro MDL | MFCD00039650 |
Clé InChI | ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol |
CID PubChem | 95756 |
Nom IUPAC | (2,4-dichlorophényl)méthanethiol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11461587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.06 |
5 g |
54.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11471587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24999.14 |
25 g |
184.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
59293-67-3 | |
193.085 | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
95756 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
(2,4-dichlorophényl)méthanethiol |
Spécification
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan | |
1.36 | |
>100°C (212°F) | |
1.6045 | |
UN2810 | |
Air Sensitive | |
ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N | |
(2,4-dichlorophényl)méthanethiol | |
95756 | |
≥98% |
59293-67-3 | |
150°C to 151°C (12 mmHg) | |
C7H6Cl2S | |
MFCD00039650 | |
509602 | |
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS | |
193.085 | |
193.1 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 261-687-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only