Learn More
2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461587
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59293-67-3
Formule moléculaire C7H6Cl2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.085
Numéro MDL MFCD00039650
Clé InChI ZSPXTTVUJDSRNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dichlorobenzyl mercaptan, 2,4-dichlorophenyl methanethiol, 2,4-dichlorobenzylmercaptan, 2,4-dichlorobenzenemethanethiol, 2,4-dichlorotoluene-alpha-thiol, benzenemethanethiol, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-alpha-toluenethiol, acmc-1b9kz, d0sz9f, 2,4-dichlorothiobenzyl alcohol
CID PubChem 95756
Nom IUPAC (2,4-dichlorophényl)méthanethiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Densité 1.36
Point d’ébullition 150°C to 151°C (12 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.6045
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 509602
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 193.1
Pourcentage de pureté ≥98%