Learn More
2,4-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.00€ - 314.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6574-98-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2N |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.008 |
Numéro MDL | MFCD00016373 |
Clé InChI | GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f |
CID PubChem | 81050 |
Nom IUPAC | 2,4-dichlorobenzonitrile |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479352
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10113.06 |
5 g |
39.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489352
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10113.14 |
25 g |
113.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11499352
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10113.22 |
100 g | |||||||
Description
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUtilisé comme intermédiaire pour la synthèse des produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques intermédiaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
6574-98-7 | |
172.008 | |
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N | |
81050 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N |
C7H3Cl2N | |
MFCD00016373 | |
benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f | |
2,4-dichlorobenzonitrile |
Spécification
2,4-Dichlorobenzonitrile | |
57°C to 61°C | |
MFCD00016373 | |
637738 | |
Soluble in Methanol. Slightly soluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N | |
172.008 | |
172.01 |
6574-98-7 | |
C7H3Cl2N | |
UN3439 | |
benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f | |
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichlorobenzonitrile | |
81050 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-493-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only