Learn More
2,4-dichlorobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11499352
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Used as intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceuticals and chemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des produits agrochimiques, des produits pharmaceutiques et des produits chimiques intermédiaires.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6574-98-7
Formule moléculaire C7H3Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 172.008
Numéro MDL MFCD00016373
Clé InChI GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-benzonitrile, 2,4-dichlorobenzenecarbonitrile, acmc-209nrx, 2,4-dichloro benzonitrile, ksc352s3f
CID PubChem 81050
Nom IUPAC 2,4-dichlorobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorobenzonitrile
Point de fusion 57°C to 61°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 637738
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 172.01
Pourcentage de pureté 98%