Learn More
2,4-dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 103.00€
Chemical Identifiers
CAS | 874-42-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H4Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.01 |
Numéro MDL | MFCD00003305 |
Clé InChI | YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500 |
CID PubChem | 13404 |
Nom IUPAC | 2,4-dichlorobenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10205550
|
Thermo Scientific Acros
164140050 |
5 g | Flacon en verre |
30.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10625032
|
Thermo Scientific Acros
164141000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10489070
|
Thermo Scientific Acros
164145000 |
500 g | Flacon en plastique |
103.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
874-42-0 | |
175.01 | |
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N | |
13404 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O |
C7H4Cl2O | |
MFCD00003305 | |
benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500 | |
2,4-dichlorobenzaldéhyde |
Specifications
2, 4-Dichlorobenzaldehyde | |
874-42-0 | |
100.0 | |
Jaune à beige | |
135°C | |
97.5% min. (GC) | |
Cl2C6H3CHO | |
07, 236 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O | |
175.01 | |
175.01 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
98% | |
97.5 | |
69°C to 73°C | |
233°C | |
Authentique | |
C7H4Cl2O | |
MFCD00003305 | |
benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500 | |
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichlorobenzaldéhyde | |
13404 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-861-1
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.