Learn More
2,4-dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10205550
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-42-0
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
Numéro MDL MFCD00003305
Clé InChI YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
CID PubChem 13404
Nom IUPAC 2,4-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichlorobenzaldehyde
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 73°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 233°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3CHO
Quantité 5 g
Beilstein 07, 236
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.