Learn More
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.20€ - 219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1780-31-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4Cl2N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.001 |
Numéro MDL | MFCD00023197 |
Clé InChI | DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p |
CID PubChem | 74508 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine |
SMILES | CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15411378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55206.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15491368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55206.03 |
1 g |
66.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15401378
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55206.06 |
5 g |
219.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. It can react with piperidineto produce 2-chloro-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidine. This reaction will need solvent dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, est utilisé dans la synthèse de (2-chloro-6-méthyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. Il peut réagir avec la pipéridine pour produire 2-chloro-5-méthyl-4-pipéridine-1-yl-pyrimidine. Cette réaction nécessitera du dioxane de solvant.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’acétate d’éthyle et le toluène
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
1780-31-0 | |
163.001 | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
74508 | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl |
C5H4Cl2N2 | |
MFCD00023197 | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine |
Spécification
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine | |
26°C to 28°C | |
108°C to 109°C (11 mmHg) | |
C5H4Cl2N2 | |
UN3261 | |
Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and toluene | |
CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl | |
163.001 | |
163.01 |
1780-31-0 | |
1.39 | |
113°C (235°F) | |
MFCD00023197 | |
pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p | |
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine | |
74508 | |
98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-227-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only