Learn More
2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15401378
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine, is used in the synthesis of (2-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. It can react with piperidineto produce 2-chloro-5-methyl-4-piperidin-1-yl-pyrimidine. This reaction will need solvent dioxane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine, est utilisé dans la synthèse de (2-chloro-6-méthyl-pyrimidin-4-yl)-(2,3-dihydro-benzothiazol-6-yl)-amine. Il peut réagir avec la pipéridine pour produire 2-chloro-5-méthyl-4-pipéridine-1-yl-pyrimidine. Cette réaction nécessitera du dioxane de solvant.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’acétate d’éthyle et le toluène
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1780-31-0
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.001
Numéro MDL MFCD00023197
Clé InChI DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl, 5-methyl-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methyl pyrimidine, 2, 4-dichloro-5-methylpyrimidine, 2,4-dichlor-5-methylpyrimidin, pubchem5288, zlchem 1254, acmc-1bsov, ksc178k6p
CID PubChem 74508
Nom IUPAC 2,4-dichloro-5-méthylpyrimidine
SMILES CC1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Point de fusion 26°C to 28°C
Densité 1.39
Point d’ébullition 108°C to 109°C (11 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and toluene
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 98%