Learn More
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
108.00€ - 839.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19646-07-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H4Cl2N2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.00 |
Numéro MDL | MFCD02685670 |
Clé InChI | ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine |
CID PubChem | 601401 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-5-méthoxypyrimidine |
SMILES | COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15492588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56153.09 |
10 g |
108.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402598
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56153.22 |
100 g | |||||||
Description
It is used for preparation of heteroarylpiperazine derivatives for use in treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl est utilisé pour la préparation de dérivés hétéroarylpipérazine destinés au traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
19646-07-2 | |
179.00 | |
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N | |
601401 | |
COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
C5H4Cl2N2O | |
MFCD02685670 | |
2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine | |
2,4-dichloro-5-méthoxypyrimidine |
Spécification
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine | |
66°C to 70°C | |
MFCD02685670 | |
Slightly soluble in water. | |
COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl | |
179.00 | |
179 |
19646-07-2 | |
C5H4Cl2N2O | |
2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine | |
ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dichloro-5-méthoxypyrimidine | |
601401 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H318-H315-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only