Learn More
2,4-Dichloro-5-méthoxypyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Descripción
It is used for preparation of heteroarylpiperazine derivatives for use in treatment of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour la préparation de dérivés hétéroarylpipérazine destinés au traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Il est utilisé pour la préparation de dérivés hétéroarylpipérazine destinés au traitement de la maladie d’Alzheimer.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine |
Point de fusion | 66°C to 70°C |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 179 |
Pourcentage de pureté | 97% |