Learn More
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific™
21.70€ - 65.20€
Identifiants chimiques
CAS | 99817-36-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6Cl2NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.04 |
Numéro MDL | MFCD00270764 |
Clé InChI | YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol |
CID PubChem | 7020339 |
Nom IUPAC | 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrobenzen-1-olate |
SMILES | CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15214854
|
Thermo Scientific Acros
450760010 |
1 g | Flacon en verre | ||||||
15204854
|
Thermo Scientific Acros
450760050 |
5 g | Flacon en verre |
65.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
99817-36-4 | |
235.04 | |
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M | |
7020339 | |
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O |
C8H6Cl2NO3 | |
MFCD00270764 | |
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol | |
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrobenzen-1-olate |
Spécification
2, 4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol | |
49.0°C to 51.0°C | |
C8H6Cl2NO3 | |
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol | |
YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M | |
2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrobenzen-1-olate | |
7020339 | |
98% |
99817-36-4 | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00270764 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol | |
CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O | |
235.04 | |
236.05 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF SWALLOWED
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./