Learn More
2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15204854
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 99817-36-4
Formule moléculaire C8H6Cl2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 235.04
Numéro MDL MFCD00270764
Clé InChI YTVCECQSAPGJBB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro-phenol, phenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitro, 2-nitro-4,6-dichloro-5-ethylphenol, 2,4-dichloro-3-ethyl-6-nitrochloride, pubchem20442, acmc-209se5, ksc486m4b, 2,4-bis chloranyl-3-ethyl-6-nitro-phenol
CID PubChem 7020339
Nom IUPAC 2,4-dichloro-3-éthyl-6-nitrobenzène-1-olate
SMILES CCC1=C(Cl)C=C(C([O-])=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Point de fusion 49.0°C to 51.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 236.05
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dichloro-3-ethyl-6-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./