Learn More
2-(4-bromophényl)éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
142.00€ - 541.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73918-56-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.09 |
Numéro MDL | MFCD00008189 |
Clé InChI | ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane |
CID PubChem | 533915 |
SMILES | [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15440539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63706.06 |
5 g |
142.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63706.14 |
25 g |
541.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Bromophenethylamine was used in the synthesis of pyrazinoisoquinoline derivatives and N-2-(4-bromophenyl)ethyl chloroacetamide. It was also used in the synthesis of alkyl arylamino sufides employing elemental sulfur and various halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-bromophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse des dérivés de pyrazinoisoquinoléine et de chloroacétamide N-2-bromophénéthylamine-(4-bromophényl)éthyle. Il a également été employé dans la synthèse de sulfures d’arylamino alkyle qui utilisent du soufre élémentaire et divers halogénures.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Identifiants chimiques
73918-56-6 | |
201.09 | |
ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O | |
533915 |
C8H11BrN | |
MFCD00008189 | |
4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane | |
[NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1 |
Spécification
2-(4-Bromophenyl)ethylamine | |
Incolore | |
63°C to 72°C (0.2 mmHg) | |
C8H11BrN | |
MFCD00008189 | |
4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane | |
ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O | |
2-(4-bromophenyl)ethan-1-aminium | |
533915 | |
98% |
73918-56-6 | |
1.290 g/mL | |
113°C (235°F) | |
1.574 | |
UN2735 | |
Slightly soluble in water. | |
[NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1 | |
201.09 | |
200.08 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 277-636-2
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only