Learn More
2-(4-bromophényl)éthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440539
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4-Bromophenethylamine was used in the synthesis of pyrazinoisoquinoline derivatives and N-2-(4-bromophenyl)ethyl chloroacetamide. It was also used in the synthesis of alkyl arylamino sufides employing elemental sulfur and various halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromophénéthylamine a été utilisé dans la synthèse des dérivés de pyrazinoisoquinoléine et de chloroacétamide N-2-bromophénéthylamine-(4-bromophényl)éthyle. Il a également été employé dans la synthèse de sulfures d’arylamino alkyle qui utilisent du soufre élémentaire et divers halogénures.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73918-56-6
Formule moléculaire C8H11BrN
Poids moléculaire (g/mol) 201.09
Numéro MDL MFCD00008189
Clé InChI ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane
CID PubChem 533915
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
Couleur Incolore
Densité 1.290 g/mL
Point d’ébullition 63°C to 72°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.574
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC 2-(4-bromophenyl)ethan-1-aminium
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide