Learn More
2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
46.41€ - 532.00€
Identifiants chimiques
CAS 2474-07-9
Formule moléculaire C10H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 244.13
Numéro MDL MFCD00274471
Clé InChI MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
CID PubChem 213877
Nom IUPAC 2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthanamine
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15491006
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54295.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15440618
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54295.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15450618
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54295.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaire pour la synthèse du tamoxifène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, dichlorométhane.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
2474-07-9
244.13
MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
213877
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
C10H14BrNO
MFCD00274471
2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthanamine
Spécification
2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
C10H14BrNO
UN2735
Soluble in chloroform,dichloromethane.
CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
244.13
244.13
2474-07-9
MFCD00274471
2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthanamine
213877
97%
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
SDS