Learn More
2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15440618
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Intermédiaire pour la synthèse du tamoxifène.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, dichlorométhane.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2474-07-9
Formule moléculaire C10H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 244.13
Numéro MDL MFCD00274471
Clé InChI MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
CID PubChem 213877
Nom IUPAC 2-(4-bromophénoxy)-N,N-diméthyléthanamine
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane.
Poids de la formule 244.13
Pourcentage de pureté 97%