Learn More
Acide 2,4,6-triméthylphénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
23.01€ - 240.24€
Identifiants chimiques
CAS | 5980-97-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H13BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 164.01 |
Clé InChI | BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895 |
CID PubChem | 292184 |
Nom IUPAC | Acide (2,4,6-triméthylphényl)boronique |
SMILES | B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5980-97-2 | |
164.01 | |
mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895 | |
Acide (2,4,6-triméthylphényl)boronique |
C9H13BO2 | |
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
292184 | |
B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O |
Spécification
2,4,6-Trimethylphenylboronic acid | |
131.0°C to 136.0°C | |
94% min. (HPLC) | |
C9H13BO2 | |
BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (2,4,6-triméthylphényl)boronique | |
292184 | |
95% |
5980-97-2 | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895 | |
B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O | |
164.01 | |
164.01 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
- 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only