Learn More
Acide 2,4,6-triméthylphénylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15505086
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5980-97-2
Formule moléculaire C9H13BO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.01
Clé InChI BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
CID PubChem 292184
Nom IUPAC Acide (2,4,6-triméthylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Point de fusion 131.0°C to 136.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.01
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4,6-Trimethylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.