Learn More
2,4,6-triméthoxyaniline, 97 %, Maybridge
90.01€ - 181.00€
Identifiants chimiques
CAS 14227-17-9
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD00017165
Clé InChI FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
CID PubChem 84271
Nom IUPAC 2,4,6-triméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10036232
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB09100CB
250 mg Verre/Safe-Cote Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10046132
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
BTB09100DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
14227-17-9
183.207
FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
84271
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
C9H13NO3
MFCD00017165
benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
2,4,6-triméthoxyaniline
Spécification
2, 4, 6-Trimethoxyaniline
96.5
97%
MFCD00017165
FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triméthoxyaniline
84271
97%
14227-17-9
100.0
C9H13NO3
benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
183.207
183.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning