Learn More
2,4,6-triméthoxyaniline, 97 %, Maybridge
Code produit. 10046132
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Verre/Safe-Cote
Identifiants chimiques
CAS 14227-17-9
Formule moléculaire C9H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 183.207
Numéro MDL MFCD00017165
Clé InChI FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
CID PubChem 84271
Nom IUPAC 2,4,6-triméthoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4, 6-Trimethoxyaniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%