Learn More
2,4,6-Trichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
23.90€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 88-06-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl3O |
Numéro MDL | MFCD00002172 |
Clé InChI | LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6914 |
ChEBI | CHEBI:28755 |
Nom IUPAC | 2,4,6-trichlorophénol |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11444100
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11681.22 |
100 g |
23.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11681.30 |
250 g |
41.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11681.0B |
1000 g |
103.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,4,6-Trichlorophenol, antiseptic, defoliant, and glue preservative, chemical intermediate, anti-mildew treatment, solvent for polyester fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications2,4,6-Trichlorophénol, antiseptique, défoliant et conservateur de colle, produit intermédiaire chimique, traitement anti-moisissure, solvant pour fibre de polyester.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,8 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
88-06-2 | |
MFCD00002172 | |
6914 | |
2,4,6-trichlorophénol |
C6H3Cl3O | |
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:28755 |
Spécification
2,4,6-Trichlorophenol | |
63°C to 68°C | |
245°C to 246°C | |
98% | |
C6H3Cl3O | |
UN2020 | |
14,9644 | |
Soluble aq. soln.(0.8 g/L). | |
OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl | |
197.44 | |
CHEBI:28755 | |
98% |
88-06-2 | |
1.675 | |
99°C | |
Phenol-like | |
MFCD00002172 | |
776729 | |
dowicide 2 s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz | |
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-trichlorophénol | |
6914 | |
197.45 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H302-H315-H319
Susceptible de provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P201-P202-P264b-P270-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROPHÉNOLS, SOLIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-795-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SN1575000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche