Learn More
2,4,6-Trichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11429173
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
2,4,6-Trichlorophenol, antiseptic, defoliant, and glue preservative, chemical intermediate, anti-mildew treatment, solvent for polyester fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trichlorophénol, antiseptique, défoliant et conservateur de colle, produit intermédiaire chimique, traitement anti-moisissure, solvant pour fibre de polyester.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,8 g/L).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-06-2
Formule moléculaire C6H3Cl3O
Numéro MDL MFCD00002172
Clé InChI LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6914
ChEBI CHEBI:28755
Nom IUPAC 2,4,6-trichlorophénol
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorophenol
Point de fusion 63°C to 68°C
Densité 1.675
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 99°C (210°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Phenol-like
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 776729
Merck Index 14,9644
Synonyme dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.8g/L).
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 197.439
Poids de la formule 197.45
Pourcentage de pureté 98%