Learn More
2',4’,5’-Trifluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
40.10€ - 115.58€
Identifiants chimiques
CAS | 129322-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.122 |
Numéro MDL | MFCD00061193 |
Clé InChI | GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone |
CID PubChem | 594417 |
Nom IUPAC | 1-(2,4,5-trifluorophényl)éthanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F |
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11306629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26205.03 |
1 g |
40.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316629
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26205.06 |
5 g |
115.58€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
129322-83-4 | |
174.122 | |
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N | |
594417 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F |
C8H5F3O | |
MFCD00061193 | |
2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone | |
1-(2,4,5-trifluorophényl)éthanone |
Spezifikation
2',4',5'-Trifluoroacetophenone | |
1.331 | |
C8H5F3O | |
MFCD00061193 | |
GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2,4,5-trifluorophényl)éthanone | |
594417 | |
99% |
129322-83-4 | |
71°C (160°F) | |
1.4665 | |
2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F | |
174.122 | |
174.12 |
Sicherheit und Handhabung
Déclaration GHS H
H315-H319-H335-H227
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide combustible.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante