Learn More
2',4’,5’-Trifluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11306629
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129322-83-4
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.122
Numéro MDL MFCD00061193
Clé InChI GVTLJUZWNNFHMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4',5'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethanone, 2,4,5-trifluoroacetophenone, 1-2,4,5-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,5-trifluorophenyl, 1-2,4,5-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,5-trifluorobenzene, pubchem4288, acmc-209bgn, 2',4',5'-trifluoro acetophenone
CID PubChem 594417
Nom IUPAC 1-(2,4,5-trifluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Densité 1.331
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.4665
Quantité 1 g
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 99%