Learn More
2,3-pyrazinédicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4744-50-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H2N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.09 |
Numéro MDL | MFCD00179418 |
Clé InChI | AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa |
CID PubChem | 78482 |
Nom IUPAC | 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione |
SMILES | O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10410744
|
Thermo Scientific Acros
397130050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10021334
|
Thermo Scientific Acros
397130250 |
25 g | Flacon en verre |
321.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4744-50-7 | |
150.09 | |
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N | |
78482 | |
O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12 |
C6H2N2O3 | |
MFCD00179418 | |
furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa | |
5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione |
Spécification
2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride | |
96.0 | |
210°C | |
C6H2N2O3 | |
furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa | |
O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12 | |
150.09 | |
150.09 |
4744-50-7 | |
100.0 | |
97% | |
MFCD00179418 | |
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N | |
5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione | |
78482 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 225-260-4
- 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.