Learn More
2,3-pyrazinédicarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021334
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4744-50-7
Formule moléculaire C6H2N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00179418
Clé InChI AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride, 2,3-pyrazinecarboxylic anhydride, pyrazine-2,3-dicarboxylic anhydride, 5h,7h-furo 3,4-b pyrazine-5,7-dione, furano 3,4-b pyrazine-5,7-dione, pubchem17535, 2,3-pyrazinedicarboxylic anhydride treated bsa
CID PubChem 78482
Nom IUPAC 5H,7H-furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2=NC=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.