Learn More
2,3-pentanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.86€ - 281.40€
Identifiants chimiques
CAS | 600-14-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
Numéro MDL | MFCD00009313 |
Clé InChI | TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone |
CID PubChem | 11747 |
ChEBI | CHEBI:52774 |
Nom IUPAC | pentane-2,3-dione |
SMILES | CCC(=O)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10154750
|
Thermo Scientific Acros
221470250 |
25 mL | Flacon en verre |
31.86€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553771
|
Thermo Scientific Acros
221471000 |
100 mL | Flacon en verre |
87.03€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13458478
|
Thermo Scientific Acros
221475000 |
500 mL | Flacon en verre |
281.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
600-14-6 | |
100.12 | |
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N | |
11747 | |
pentane-2,3-dione |
C5H8O2 | |
MFCD00009313 | |
2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone | |
CHEBI:52774 | |
CCC(=O)C(C)=O |
Spécification
2, 3-Pentanedione | |
600-14-6 | |
100.0 | |
Jaune | |
110.0°C to 112.0°C | |
Authentique | |
C5H8O2 | |
1.4020 to 1.4060 | |
01,776 | |
2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone | |
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N | |
pentane-2,3-dione | |
11747 | |
100.12 | |
Liquide |
97% | |
96.0 | |
-52.0°C | |
0.9580g/mL | |
18°C | |
96% min. (GC) | |
C2H5COCOCH3 | |
MFCD00009313 | |
0.958 | |
Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether | |
CCC(=O)C(C)=O | |
100.12 | |
CHEBI:52774 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs très inflammables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-984-8
missing translation for 'rtecsNumber' : SA1850000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,3-Pentanedione
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.