Learn More
2,3-pentanedione, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553771
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 600-14-6
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Numéro MDL MFCD00009313
Clé InChI TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-pentanedione, acetylpropionyl, acetyl propionyl, 2,3-pentadione, acetylpropionyl van, unii-k4wbe45scm, acetyl propionyl natural, 2,3-pentane-dione, pentan-2,3-dione, ethyl methyl diketone
CID PubChem 11747
ChEBI CHEBI:52774
Nom IUPAC pentane-2,3-dione
SMILES CCC(=O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Pentanedione
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -52.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9580g/mL
Point d’ébullition 110.0°C to 112.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5COCOCH3
Indice de réfraction 1.4020 to 1.4060
Quantité 100 mL
Beilstein 01,776
Gravité spécifique 0.958
Informations sur la solubilité Solubility in water: 60g/L (15°C). Other solubilities: miscible with ethanol, glycerol and, propylene glycol, ether
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Pentanedione
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.