Learn More
2-(-Fluorophényl)éthylamine,3-fluorophényl)éthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 501.00€
Identifiants chimiques
CAS | 404-70-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.18 |
Numéro MDL | MFCD00075376 |
Clé InChI | AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O |
Synonyme | 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine |
CID PubChem | 533928 |
Nom IUPAC | 2-(3-fluorophényl)éthanamine |
SMILES | [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.06 |
5 g |
42.31€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492099
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.14 |
25 g |
142.71€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402109
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64762.22 |
100 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
404-70-6 | |
140.18 | |
AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O | |
533928 | |
[NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1 |
C8H11FN | |
MFCD00075376 | |
3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine | |
2-(3-fluorophényl)éthanamine |
Spécification
2-(3-Fluorophenyl)ethylamine | |
1.066 g/mL | |
83°C (181°F) | |
1.509 | |
UN2735 | |
3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine | |
[NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1 | |
140.18 | |
139.17 | |
Liquide |
404-70-6 | |
87°C (15 mmHg) | |
C8H11FN | |
MFCD00075376 | |
3045789 | |
AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O | |
2-(3-fluorophényl)éthanamine | |
533928 | |
≥97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only