Learn More
2-(-Fluorophényl)éthylamine,3-fluorophényl)éthylamine, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15402109
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 404-70-6
Formule moléculaire C8H11FN
Poids moléculaire (g/mol) 140.18
Numéro MDL MFCD00075376
Clé InChI AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Synonyme 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
CID PubChem 533928
Nom IUPAC 2-(3-fluorophényl)éthanamine
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Densité 1.066 g/mL
Point d’ébullition 87°C (15 mmHg)
Point d’éclair 83°C (181°F)
Indice de réfraction 1.509
Quantité 100 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 3045789
Poids de la formule 139.17
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Liquide