Learn More
2,3-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 89.60€
Identifiants chimiques
CAS | 86-51-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00003309 |
Clé InChI | JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66 |
CID PubChem | 66581 |
Nom IUPAC | 2,3-diméthoxybenzaldéhyde |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1OC)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10712685
|
Thermo Scientific Acros
115370100 |
10 g | Flacon en verre |
30.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10705761
|
Thermo Scientific Acros
115370500 |
50 g | Flacon en verre |
89.60€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
86-51-1 | |
166.18 | |
JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N | |
66581 | |
COC1=CC=CC(=C1OC)C=O |
C9H10O3 | |
MFCD00003309 | |
o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66 | |
2,3-diméthoxybenzaldéhyde |
Spécification
2, 3-Dimethoxybenzaldehyde | |
86-51-1 | |
100.0 | |
Blanc à beige | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3O)2C6H3CHO | |
08, I, 601 | |
JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-diméthoxybenzaldéhyde | |
66581 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
49°C to 54°C | |
137°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C9H10O3 | |
MFCD00003309 | |
o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66 | |
COC1=CC=CC(=C1OC)C=O | |
166.18 | |
166.18 | |
Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 201-677-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.