Learn More
2,3-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10705761
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-51-1
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00003309
Clé InChI JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-veratraldehyde, benzaldehyde, 2,3-dimethoxy, unii-8alp3sy00l, 2,3-dimethoxy-benzaldehyde, 8alp3sy00l, benzaldehyde,3-dimethoxy, dimethoxybenzaldehyde, pubchem8216, benzaldehyde, dimethoxy, upcmld00wstructure66
CID PubChem 66581
Nom IUPAC 2,3-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=CC(=C1OC)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 3-Dimethoxybenzaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 49°C to 54°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 137°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3CHO
Quantité 50 g
Beilstein 08, I, 601
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.