Learn More
2,3-dihydrobenzo[b]furane-7-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
141.00€ - 354.00€
Identifiants chimiques
CAS 13414-56-7
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD11109313
Clé InChI UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
CID PubChem 12805950
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1-benzofurane-7-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1OCC2
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10404665
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC00914CB
250 mg Flacon en verre ambré
141.00€
250mg
10071664
Afficher les documents
Thermo Scientific Maybridge
CC00914DA
1 g Flacon en verre ambré
354.00€
1g
Identifiants chimiques
13414-56-7
135.17
UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
12805950
NC1=CC=CC2=C1OCC2
C8H9NO
MFCD11109313
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
2,3-dihydro-1-benzofurane-7-amine
Spécification
2, 3-Dihydrobenzo[b]furan-7-ylamine
96.5
97%
MFCD11109313
UHHZGSLXPQGPJL-UHFFFAOYSA-N
2,3-dihydro-1-benzofurane-7-amine
12805950
97%
13414-56-7
100.0
C8H9NO
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-ylamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylamine, 7-benzofuranamine, 2,3-dihydro, 7-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-7-benzofuranamine
NC1=CC=CC2=C1OCC2
135.17
135.17
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement